missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LRPAP Antibody (8G8), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-42682F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
LRPAP Monoclonal specifically detects LRPAP in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
| LRPAP | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| LRPAP1 | |
| Recombinant human LRPAP1 (35-357aa) purified from E. coli | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
| Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| 8G8 | |
| Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| A2MRAPMRAP, A2RAP, alpha-2-macroglobulin receptor-associated protein, alpha-2-macroglobulin receptor-associated protein 1, Alpha-2-MRAP, HBP44, lipoprotein receptor associated protein, low density lipoprotein receptor-related protein associated protein 1, Low density lipoprotein receptor-related protein-associated protein 1, low density lipoprotein-related protein-associated protein 1(alpha-2-macroglobulin receptor-associated protein 1), MGC138272, RAP | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 4043 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 κ |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur