Learn More
LRPPRC Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
€ 145.00 - € 410.00
Specifications
| Antigen | LRPPRC |
|---|---|
| Clone | 3H7E1 |
| Concentration | 1100 μg/mL |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Quantity | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Quantity | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
30235010
|
Proteintech
67679-1-IG-150UL |
150 μL |
€ 410.00
150µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
|
30234194
|
Proteintech
67679-1-IG-20UL |
20 μL |
€ 145.00
20µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beskrivning
The LRPPRC antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human LRPPRC. This antibody recognizes human antigen. The LRPPRC antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.Specifikationer
| LRPPRC | |
| 1100 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 10128 | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| 3H7E1 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| CLONE-23970; GP130; LRP130; LSFC | |
| IgG2b | |
| Protein A purification | |
| Monoclonal Antibody |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel