Learn More
LRRC16B Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-88687
 View more versions of this product
Product Code. 18239997
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 572.00
    € 540.75 / 0.10mL
    Save € 31.25
    5% Off
Beskrivning
Beskrivning
LRRC16B Polyclonal specifically detects LRRC16B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
LRRC16B
Polyclonal
Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
C14orf121, CARMIL3, crml-1, leucine rich repeat containing 16B, leucine-rich repeat-containing protein 16B
Rabbit
Affinity Purified
RUO
90668
Human
IgG
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
LRRC16B
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:CDYNGLHCREEVQWDVDTIYHAEDNREFNLLDFSHLESRDLALMVAALAYNQWFTKLYCKDLRLGSEVLEQVLHTLSKSGSLEELVLDNAGLKTDFVQKLAGVFGENGSCVLHALTL
0.1 mL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only