missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LRRC32/GARP Antibody (855151) [DyLight 488], Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB6055K
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
LRRC32/GARP Monoclonal antibody specifically detects LRRC32/GARP in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Specifikationer
| LRRC32/GARP | |
| Monoclonal | |
| DyLight 488 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| 2615 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 855151 | |
| Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| D11S833Eleucine-rich repeat-containing protein 32, GARPGarpin, Glycoprotein A repetitions predominantgarpin, leucine rich repeat containing 32 | |
| recombinant human LRRC32/GARP, Accession # Q14392 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering