missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LRRC37A Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-46690-25ul
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
LRRC37A Polyclonal antibody specifically detects LRRC37A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| LRRC37A | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000 | |
| A6NMS7 | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| 9884 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.2), 40% Glycerol | |
| Leucine Rich Repeat Containing 37A, Leucine-Rich Repeat-Containing Protein 37A, LRRC37, LRRC37A1 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: PGQPPEHHEVTVSPPGHHQTHHLASPSVSVKPPDVQLTIAAEPSAEVGTSLVHQEATTRLSGSGNDVEPPAIQHGGPPLLPESSEE | |
| 25 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu