Learn More
LRWD1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 190.00 - € 550.00
Tekniske data
Antigen LRWD1
Dilution Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Quantity Pris Mængde & tilgængelighed  
Produktkode Brand Quantity Pris Mængde & tilgængelighed  
30229978
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP3-37930-100ul
100 μL
€ 550.00
100µL
Se alternative produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
30231888
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP3-37930-20ul
20 μL
€ 190.00
20µL
Se alternative produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
LRWD1 Polyclonal antibody specifically detects LRWD1 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
LRWD1
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Cell Biology
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
222229
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Polyclonal
Purified
RUO
Human
DKFZp434K1815, leucine-rich repeats and WD repeat domain containing 1, ORCAleucine-rich repeat and WD repeat-containing protein 1, ORC-associated protein, origin recognition complex associated, Origin recognition complex-associated protein
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 250-350 of human LRWD1 (NP_690852.1).,, Sequence:, ASPSAQVEGSPVAGSDGSQPAVKLEPLHFLQCHSKNNSPQDLETQLWACAFEPAWEEGATSQTVATCGGEAVCVIDCQTGIVLHKYKAPGEEFFSVAWTAL
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.