Learn More
LSM1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-00249-50ul
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 18676467
  • € 227.00 / 50µL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
LSM1 Polyclonal antibody specifically detects LSM1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
LSM1
Polyclonal
Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:10000, Immunoprecipitation 0.5-2 uL/mg of lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2500-1:10000
Cancer-associated Sm-like, CASMYJL124C, LSM1 homolog, U6 small nuclear RNA associated (S. cerevisiae), Small nuclear ribonuclear CaSm, U6 snRNA-associated Sm-like protein LSm1
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human LSM1 (Accession#: O15116; Met1-Tyr133)
50 μg
Cancer
27257
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
0.2 um filtered solution in PBS
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.