Learn More
LSM11 Monoclonal Antibody (OTI2G7), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA810004S
Encompass_Preferred
 View more versions of this product
Product Code. 17542734
  • € 242.00 / 30µL
Description
LSM11 Monoclonal antibody specifically detects LSM11 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Specifications
Specifications
LSM11
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q13287
Mouse
Affinity chromatography
RUO
9111
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
OTI2G7
Unconjugated
NMI
2210404M20Rik; AV079530; FLJ38273; Lsm11; LSM11, U7 small nuclear RNA associated; RGD1565523; U7 snRNA-associated Sm-like protein LSm11; U7 snRNP-specific Sm-like protein LSM11
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-223 of human NMI produced in E.coli.
30 μL
Primary
Human
Liquid
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt