Description
LSM3 Polyclonal antibody specifically detects LSM3 in Human samples. It is validated for ELISA
Specifications
Specifications
| Antigen | LSM3 |
| Applications | ELISA |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | ELISA 1:5000-1:10000 |
| Formulation | 0.2 um filtered solution in PBS |
| Gene Alias | LSM3 homolog, U6 small nuclear RNA associated (S. cerevisiae), SMX4, U6 snRNA-associated Sm-like protein LSm3, USS2, YLR438C |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human LSM3 (Accession#: NP_055278.1; Met1-Gly102) |
| Purification Method | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?