Learn More
LSP1 Antibody (LSP1/3042), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-08286APC
Product Code. 18604837
  • € 690.00 / 0.10mL
Description
LSP1 Monoclonal antibody specifically detects LSP1 in Human samples. It is validated for ELISA, Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
LSP1
Monoclonal
APC
47 kDa actin binding protein, 47 kDa actin-binding protein, 52 kDa phosphoprotein, F-actin binding and cytoskeleton associated protein, leufactin (leukocyte F-actin binding protein), leukocyte-specific protein 1, lymphocyte-specific protein 1, lymphocyte-specific protein pp52, pp52, WP34Lymphocyte-specific antigen WP34
Recombinant fragment of human LSP1 protein (around aa174-278) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P33241)
0.1 mL
Phospho Specific
4046
Store at 4°C in the dark.
IgG1 κ
ELISA, Protein Array
LSP1/3042
PBS
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.