Learn More
Lucidin, MedChemExpress
Product Code. 16486778
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
5mg
Product Code. Quantity unitSize
16486778 10 mg 10mg
16469327 5 mg 5mg
16452857 50 mg 50mg
16406906 100 mg 100mg
4 options
Product Code. 16486778
Brand: Medchem Express HY15733
MedChemExpress Lucidin (NSC 30546) is a natural component of Rubia tinctorum L.
Lucidin (NSC 30546) is a natural component of Rubia tinctorum L.
Specifica
Chemical Name or Material Lucidin
CAS 478-08-0
Color Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C15H10O5
Quantity 10 mg
Synonym NSC 30546
Solubility Information DMSO : 6.67 mg/mL (24.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(C=CC=C2)C(C3=CC(O)=C(CO)C(O)=C13)=O
Molecular Weight (g/mol) 270.24
Formula Weight 270.24
Percent Purity 97.02%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.