Learn More
Lumefantrine, MedChemExpress
Description
Lumefantrine is an antimalarial drug, used in combination with Artemether.
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Lumefantrine |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 82186-77-4 |
| Color | Yellow |
| Quantity | 100 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C30H32Cl3NO |
| For Use With (Application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Benflumetol |
| Solubility Information | DMF : 25 mg/mL (47.26 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : 2 mg/mL (3.78 mM; Need ultrasonic) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?