Learn More
Lurasidone, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
Beskrivelse
Lurasidone (SM-13496) is an antagonist of both dopamine D2 and 5-HT7 with IC50s of 1.68 and 0.495 nM, respectively. Lurasidone (SM-13496) is also a partial agonist of 5-HT1A receptor with an IC50 of 6.75 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Lurasidone |
| CAS | 367514-87-2 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C28H36N4O2S |
| Quantity | 10 mg |
| Synonym | SM-13496 |
| Solubility Information | DMSO : 20.83 mg/mL (42.28 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 3.33 mg/mL (6.76 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | O=C([C@H]1[C@H]2C[C@H](CC2)[C@@H]31)N(C[C@H](CCCC4)[C@@H]4CN5CCN(CC5)C6=NSC7=CC=CC=C67)C3=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 492.68 |
| Vis mere |
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion