Learn More
Lurasidone, MedChemExpress
Product Code. 16488328
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
Product Code. 16488328
Brand: Medchem Express HYB0032A
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
MedChemExpress Lurasidone (SM-13496) is an antagonist of both dopamine D2 and 5-HT7 with IC50s of 1.68 and 0.495 nM, respectively. Lurasidone (SM-13496) is also a partial agonist of 5-HT1A receptor with an IC50 of 6.75 nM.
Lurasidone (SM-13496) is an antagonist of both dopamine D2 and 5-HT7 with IC50s of 1.68 and 0.495 nM, respectively. Lurasidone (SM-13496) is also a partial agonist of 5-HT1A receptor with an IC50 of 6.75 nM.
Tekniske data
Chemical Name or Material Lurasidone
CAS 367514-87-2
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C28H36N4O2S
Quantity 10 mg
Synonym SM-13496
Solubility Information DMSO : 20.83 mg/mL (42.28 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 3.33 mg/mL (6.76 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C([C@H]1[C@H]2C[C@H](CC2)[C@@H]31)N(C[C@H](CCCC4)[C@@H]4CN5CCN(CC5)C6=NSC7=CC=CC=C67)C3=O
Molecular Weight (g/mol) 492.68
Formula Weight 492.68
Percent Purity 99.49%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.