Learn More
Invitrogen™ Ly-108 Monoclonal Antibody (eBio13G3-19D (13G3-19D)), NovaFluor™ Red 685, eBioscience™, Invitrogen™
Artikelnummer. p-200025936
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30055474 100 μg 100µg
30055015 25 μg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30055474 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. M050T03R02A
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Mouse Monoclonal Antibody
Ly108, the mouse homologue of human SLAMF6 (signaling lymphocyte activation molecule family member 6), is expressed on NK cells, B cells, and T cells. Engagement of the Ly108 receptor enhances NK cell activity and increases the expression of IFN-gamma. This receptor plays a role in the inability of NK cells to kill Epstein Barr virus-infected B cells in X-linked lymphoproliferative disease. In Ly108 knock-out mice, CD4+ T cells show a diminished ability to produce IL-4 and exhibit defective neutrophil functions, indicating the importance of Ly108 in immune regulation and cellular function. Overall, Ly108 is crucial for modulating immune responses and maintaining effective immune cell activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Ly-108
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone eBio13G3-19D (13G3-19D)
Concentration 0.1 mg/mL
Conjugate NovaFluor Red 685
Formulation PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
Gene SLAMF6
Gene Accession No. Q9ET39
Gene Alias Activating NK receptor; CD352; KAL1; KAL1b; KALI; KALIb; Ly108; Lymphocyte antigen 108; natural killer-, T- and B-cell antigen; NK-T-B-antigen; NTBA; NTB-A; NTBA receptor; RGD1561848; SF2000; SLAM family member 6; Slamf6; UNQ6123/PRO20080
Gene Symbols SLAMF6
Host Species Mouse
Purification Method Affinity chromatography
Quantity 100 μg
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 30925
Target Species Mouse
Content And Storage 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Product Type Antibody
Form Liquid
Format Liquid
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.