Learn More
Invitrogen™ Ly-6G Monoclonal Antibody (1A8-Ly6g), Brilliant Violet™ 786, eBioscience™, Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Rat Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ 417-9668-82
 View more versions of this product
Product Code. 30019226
  • € 376.00 / 100µg
Description
Ly-6G Monoclonal antibody specifically detects Ly-6G in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Ly6G (Lymphocyte antigen 6 complex locus G6D) is a component of the myeloid differentiation antigen Gr-1, together with Ly6C. The Ly6G protein has a molecular weight of approximately 21-25 kDa and is expressed by myeloid derived cells in the bone marrow. Ly6G is a good marker for detection of peripheral neutrophils, monocytes and granulocytes. Expression of Gr-1 in bone marrow correlates with granulocyte differentiation and maturation. The physiological role of Ly6G remains unclear but studies have shown its involvement in anti-tumor response, and studies with neutrophils suggest that Ly6G ligation may have an inhibitory effect on local immune responses.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Ly-6G
Monoclonal
0.2 mg/mL
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
P35461
Ly6g
Affinity chromatography
RUO
546644
4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Flow Cytometry
1A8-Ly6g
Brilliant Violet 786
Ly6g
Gr1; Gr-1; Ly6g; Ly-6G; ly-6G.1; lymphocyte antigen 6 complex, locus G; lymphocyte antigen 6G
Rat
100 μg
Primary
Mouse
Antibody
IgG2a κ
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt