missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LY2979165, MedChemExpress

Artikelnummer. 16458277
Encompass_Preferred
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
missing translation for 'unitSize'
10mg
1mg
50mg
5mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16458277

missing translation for 'mfr': Medchem Express HY13239

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress LY2979165 is the alanine prodrug of 2812223, a selective and potent orthosteric mGlu2 receptor agonist.

LY2979165 is the alanine prodrug of 2812223, a selective and potent orthosteric mGlu2 receptor agonist.

Spezifikation

Chemical Name or Material LY2979165
Physical Form Solid
CAS 1311385-32-6
Color White
Quantity 5 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C13H22N6O6S
For Use With (Application) Neuroscience-Neuromodulation
Solubility Information H2O : ≥ 50 mg/mL (128.07 mM) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.56 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES [H][C@]12[C@](C(O)=O)(C[C@H]([C@]1([C@@H]2C(O)=O)[H])SC3=NN=CN3)NC([C@H](C)N)=O.N.O
Molecular Weight (g/mol) 390.42
Formula Weight 390.42
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt