missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ly6a, Rat anti-Mouse, PerCP, Clone: D7, Abnova™
Rat Monoclonal Antibody
Brand: Abnova MAB15527.100ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
| Ly6a | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| In PBS, pH 7.4 (protein stabilizer, 0.09% sodium azide). | |
| Ly-6A.2/Ly-6A/E/Ly-6E.1/Sca-1/Sca1/TAP | |
| Rat | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Antibody | |
| IgG2a |
| Flow Cytometry | |
| D7 | |
| Flow Cytometry The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| lymphocyte antigen 6 complex, locus A | |
| Ly6a | |
| IL-2-dependent mouse T-cell line CTL-L. | |
| RUO | |
| 110454 | |
| Store in the dark at 4°C. Avoid prolonged exposure to light. | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur