Learn More
Lymphotoxin beta R/TNFRSF3 Antibody (OTI3G10), Biotin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-72551B
Produktkod. 18103552
  • € 751.00 / 0.10mL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
Lymphotoxin beta R/TNFRSF3 Monoclonal specifically detects Lymphotoxin beta R/TNFRSF3 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Lymphotoxin beta R/TNFRSF3
Monoclonal
Biotin
PBS with 0.05% Sodium Azide
LTBR
Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 31-227 of human Lymphotoxin beta R/TNFRSF3 (NP_002333) produced in E.coli.
0.1 mL
Primary
Human
IgG1
Western Blot
OTI3G10
Western Blot
CD18, D12S370, ltbetar, LT-BETA-R, lymphotoxin B receptor, lymphotoxin beta receptor (TNFR superfamily, member 3), Lymphotoxin-beta receptor, TNFCRTNF-RIII, TNFR superfamily, member 3, TNFR2-RP, TNFR3, TNF-R-III, TNFR-RP, TNFRSF3TNFR-III, Tumor necrosis factor C receptor, Tumor necrosis factor receptor 2-related protein, tumor necrosis factor receptor superfamily member 3, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 3, Tumor necrosis factor receptor type III
Mouse
Affinity Purified
Apoptosis, Cytokine Research
4055.0
Store at 4°C in the dark.
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.