Learn More
LYPLA2 Antibody (02), DyLight 550 , Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-05819R
Product Code. 18430569
  • € 423.00 / 0.10mL
Description
LYPLA2 Monoclonal antibody specifically detects LYPLA2 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
LYPLA2
Monoclonal
DyLight 550
acyl-protein thioesterase 2, APT2, DJ886K2.4, EC 3.1.2, EC 3.1.2.-, LPL-II, lysophospholipase IIAPT-2LysoPLA II
This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human LYPLA2 (O95372; Met 1-Val 231).
0.1 mL
Endocrinology, Signal Transduction
11313
Store at 4°C in the dark.
IgG
ELISA
02
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Certificates
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt