Learn More
LYVE-1 Antibody (ALY7) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP1-43411JF525
Product Code. 30162657
  • € 561.00 / 0.10mL
Description
LYVE-1 Monoclonal antibody specifically detects LYVE-1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Frozen),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
LYVE-1
Monoclonal
Janelia Fluor 525
cell surface retention sequence binding protein-1, Cell surface retention sequence-binding protein 1, CRSBP1, CRSBP-1, extracellular link domain containing 1, extracellular link domain-containing 1, Extracellular link domain-containing protein 1, HAR, Hyaluronic acid receptor, lymphatic vessel endothelial hyaluronan receptor 1, lymphatic vessel endothelial hyaluronic acid receptor 1, LYVE1, LYVE-1, UNQ230/PRO263, XLKD1
This LYVE-1 Antibody (ALY7) was developed against mouse LYVE1.
0.1 mL
Angiogenesis, Cancer, Cardiovascular Biology, Endosome Markers, Endothelial Cell Markers, Immunology, Inflammation, Metastasis
10894
Store at 4°C in the dark.
IgG1
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
ALY7
50mM Sodium Borate
Rat
Protein A or G purified
RUO
Primary
Mouse
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.