Learn More
Invitrogen™ MAD4 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA5119837
Product Code. 17791234
  • € 504.00 / 100µL
Description
Positive Control: Mouse brain tissue lysate, mouse lung tissue lysate. Subcellular Location: Nucleus.
This gene is a member of the MAD gene family. The MAD genes encode basic helix-loop-helix-leucine zipper proteins that heterodimerize with MAX protein, forming a transcriptional repression complex. The MAD proteins compete for MAX binding with MYC, which heterodimerizes with MAX forming a transcriptional activation complex. Studies in rodents suggest that the MAD genes are tumor suppressors and contribute to the regulation of cell growth in differentiating tissues.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
MAD4
Polyclonal
Unconjugated
MXD4
2810410A03Rik; bHLHc12; Class C basic helix-loop-helix protein 12; LOW QUALITY PROTEIN: max dimerization protein 4; MAD4; Mad4 homolog; max dimerization protein 4; Max dimerizer 4; max-associated protein 4; Max-interacting transcriptional repressor MAD4; MST149; MSTP149; MXD4
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
10608, 17122
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
TBS with 0.2% BSA, 50% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
Q14582, Q60948
MXD4
Recombinant protein within human MAD4 aa 1-180.
100 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado