Learn More
Value Plastics Male Luer Integral Lock Ring to Plug Adapters
Shop All Cole-Parmer Products
Click to view available options
Material (Seal):
Nylon
Polycarbonate
polypropylene
Unit Size:
Pack of 25
Description
Luer fittings allow for a simple yet secure twist-lock connection. Ideal for capping off fluid transfer system. Prevent leaks with integral lock ring mechanism
Specifications
Specifications
| Certifications/Compliance | ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP |
| Inlet | Male Luer Integral Lock Ring, Plug, Closed at Luer Tip |
| Material (Seal) | polypropylene |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto