Learn More
Value Plastics Male Luer Slip Union Fittings
Product Code. 30053702 Shop All Cole-Parmer Products
Click to view available options
:
25 Luer Fitting Union White Nylon ML Slip
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 30053702
Marque: Value Plastics 5012014
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Luer fittings allow for a simple yet secure connection
Quick and easy assembly and disassembly without the need for tools. Constructed of durable chemical resistance nylon. Conforms to ISO-594-1 and ISO 594-2 standards
Spécification
Certifications/Compliance Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS
Packaging Quantity 25/Pk.
Inlet Male Luer Slip