Learn More
Cadence Science™ Malleable Stainless Steel Animal Feeding Needles
Product Code. 12393800
Change view
Click to view available options
Gauge:
18G
20G
Diameter (Metric) Ball:
1.9 mm
2.3 mm
Length (English):
1.5 in.
2 in.
3.1 in.
Unit Size:
Pack of 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Gauge Diameter (Metric) Ball Length (English) Unit Size
12393800 20G 1.9 mm 1.5 in. Pack of 100
11948104 18G 2.3 mm 2 in. Pack of 100
16367555 18G 2.3 mm 3.1 in. Pack of 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12393800 Lieferant Cadence Science™ Lieferanten-Nr. 9921
Spotlight Offers
Use promo code 28038
Alle Werbeaktionen anzeigen
Estimated Shipment: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Designed to meet the special needs of pharmacologists, toxicologists, pathologists, and other biomedical researchers working with laboratory animals. Cadence Science™ Malleable Stainless Steel Animal Feeding Needles are sterile and disposable.
  • Type 304 stainless steel construction
  • Malleable
  • Sterile
  • Disposable
  • 100/box, 20 x 5/sterile pouch
Spezifikation
Product Type Animal Feeding Needle
Material Stainless Steel (304)
Disposable Single-use
For Use With (Application) Animal feeding
Gauge 20G
Sterility Sterile
Length (English) 1.5 in.
Diameter (Metric) Ball 1.9 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.