missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mammaglobin A Antibody (MGB/7980R) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-21098JF585
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mammaglobin A Monoclonal antibody specifically detects Mammaglobin A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Mammaglobin A | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 585 | |
| mammaglobin 1, mammaglobin A, Mammaglobin-1, MGB1mammaglobin-A, MGC71974, Secretoglobin family 2A member 2, secretoglobin, family 2A, member 2, UGB2mammaglobin-1 | |
| Recombinant fragment of human Mammaglobin A protein (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| MGB/7980R | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| 4250 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur