Learn More
Thermo Scientific™ Mannitol Salt Agar (Dehydrated)
Product Code. p-200112233
Click to view available options
Quantity:
500 g
2.5kg
Packungsgröße:
3kg
500g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10096012
Marke: Thermo Scientific™ CM0085B
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Presumptively detect, isolate and enumerate pathogenic staphylococci in milk, food, fish and other specimens with this highly selective medium.
Presumptively detect, isolate and enumerate pathogenic staphylococci in milk, food, fish and other specimens with Thermo Scientific™ Oxoid™ Mannitol Salt Agar (Dehydrated). Due to high concentrations of salt in the medium, most unwanted bacteria are inhibited with the exception of some halophilic marine organisms. Presumptive coagulase-positive staphylococci produce colonies surrounded by bright yellow zones while non-pathogenic staphylococci produce colonies with reddish purple zones.
Staphylococcus aureus is a coagulase-positive, catalase-positive, Gram-positive cocci that occur singly or in pairs, tetrads, short chains, and grape-like clusters. S. aureus can produce a variety of syndromes with clinical manifestations, including skin and soft tissue infections, empyema, bloodstream infections, pneumonia, osteomyelitis, septic arthritis, endocarditis, sepsis, and meningitis.
Clearly and easily differentiate Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis while most other bacteria is inhibited by the high salt concentration.
  • Highly selective: due to high concentrations of salt in the medium.
  • Easy to differentiate: Staphylococcus aureus forms yellow colonies with yellow halo while Staphylococcus epidermis forms pink colonies with medium turning pink.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Description Mannitol Salt Agar
Form Powder
Product Type Agar
Quantity 500 g
Yield For 4.5L medium
For Laboratory Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt