Learn More
MAP2K1 Monoclonal Antibody (OTI1A10), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA506053S
Encompass_Preferred
 View more versions of this product
Product Code. 17575332
  • € 242.00 / 30µL
Description
MAP2K1 Monoclonal antibody specifically detects MAP2K1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Specifications
Specifications
MAP2K1
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
O00750
Mouse
Affinity chromatography
RUO
5287
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG1
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
OTI1A10
Unconjugated
PIK3C2B
CFC3; dual specificity mitogen activated protein kinase kinase 1; dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 1; EC 2.7.12.2; ERK activator kinase 1; kinase MEK1; MAP kinase kinase 1; MAP kinase kinase or Erk Kinase, Dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase, involved in ras mediated vulval induction, LEThal LET-537 (42.8 kD) (mek-2); MAP kinase/Erk kinase 1; Map2k1; map2k1.L; MAPK/ERK kinase 1; MAPKK 1; MAPKK1; MEK 1; Mek1; MEK2; mek-2; MEKK1; mitogen activated protein kinase kinase 1; mitogen-activated protein kinase kinase 1; mitogen-activated protein kinase kinase 1 L homeolog; MKK (Thr292); MKK (Thr386); MKK1; MKK2; MP2K1; Prkmk1; PRKMK2; protein kinase, mitogen activated, kinase 1, p45; protein kinase, mitogen-activated, kinase 1 (MAP kinase kinase 1); XELAEV_18018447mg
Full length human recombinant protein of human PIK3C2B produced in HEK293T cell.
30 μL
Primary
Human
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt