Learn More
MAP2K1 Monoclonal Antibody (OTI2F1), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
€ 242.00 - € 540.87
Specifications
Antigen MAP2K1
Clone OTI2F1
Concentration 1 mg/mL
Classification Monoclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
17515242
Encompass_Preferred
View Documents
Origene Technologies
TA506007S
30 μL
€ 242.00
30µL
View alternative products
Save Up to 
»
17595232
Encompass_Preferred
View Documents
Origene Technologies
TA506007
100 μL
€ 540.87
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
MAP2K1 Monoclonal antibody specifically detects MAP2K1 in Canine, Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Specifications
Specifications
MAP2K1
1 mg/mL
Unconjugated
Mouse
Canine, Human, Mouse, Rat
170851, 26395, 478347, 5604
Primary
OTI2F1
Monoclonal
Liquid
RUO
P31938, Q01986, Q02750
IgG2b
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.