Learn More
MAP2K3 Monoclonal Antibody (OTI5G5), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA505844
Encompass_Preferred
 View more versions of this product
Product Code. 17514862
  • € 540.87 / 100µL
Description
This gene encodes a member of the dual specificity protein kinase family, which functions as a mitogen-activated protein kinase kinase. MAP kinases, also known as extracellular signal-regulated kinases, act as an integration point for multiple biochemical signals. This protein phosphorylates and activates p38 MAP kinase in response to inflammatory cytokines or environmental stress. As an essential component of p38 MAP kinase mediated signal transduction pathway, this gene is involved in many cellular processes such as stress induced cell cycle arrest, transcription activation and apoptosis.
Specifications
Specifications
MAP2K3
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
O09110, P46734
MAP2K3
Full length human recombit protein of human MAP2K3 produced in HEK293T cell.
100 μL
Primary
Canine, Human, Mouse
Antibody
IgG2b
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
OTI5G5
Unconjugated
MAP2K3
MAPKK3, MEK3, MKK3, PRKMK3, SAPKK-2, SAPKK2
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
26397, 489547, 5606
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.