Learn More
Invitrogen™ MAP2K4 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HL1839)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen™ MA550339
Artikelnummer. 18085551
  • € 468.00 / 100µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
MAP2K4 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)
MAP2K4 (MEK4) serine/threonine kinase (mitogen-activated protein kinase 4) MEK4 or MKK4 is a dual specificity kinase of the STE7 family that phosphorylates and activates JNK1 and -2 as well as p38. MAP2K4 preferentially phosphorylates the tyrosine residue of JNKs. MAP2K4 mediates a variety of physiological and pathophysiological processes such as responses to cellular stresses and inflammatory cytokines. MAP2K4 is important for carcinogenesis; a loss-off-function mutation in MAP2K4 was found in lung and pancreatic tumors. Conversely, a pro-oncogenic role was also found for MAP2K4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
MAP2K4
Recombinant Monoclonal
1 mg/mL
PBS with no preservative
P45985, P47809
MAP2K4
Recombinant fragment of human SEK1/MKK4.
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
HL1839
Unconjugated
MAP2K4
C-JUN N-terminal kinase kinase 1; dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 2; dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 4; dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 4; dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 4a; JNK kinase 1; JNK-activated kinase 1; JNK-activating kinase 1; JNKK; JNKK 1; JNKK1; MAP kinase activator 2; MAP kinase kinase 4; Map2k4; map2k4.L; map2k4a; map2k4-a; map2k4-b; MAP2K4delta; MAPK/ERK kinase 4; MAPKK 4; MAPKK4; MEK 4; MEK4; mitogen activated protein kinase kinase 4; mitogen activated protein kinase kinase 4, variant 1; mitogen-activated protein kinase kinase 4; mitogen-activated protein kinase kinase 4 L homeolog; mitogen-activated protein kinase kinase 4a; MKK4; mkk4a; MKK4A-l; PRKMK4; SAPK kinase 1; SAPK/ERK kinase 1; SAPK/Erk/kinase 1; SAPKK1; SAPKK-1; Sek1; Serk1; Skk1; Stress-activated protein kinase kinase 1; XELAEV_18044157mg; XMEK2; zgc:136500; zMKK4 protein
Rabbit
Protein A
RUO
26398, 287398, 6416
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt