missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MAPK1 Mouse anti-Canine, Human, Rat, Clone: OTI4D10, liquid, TrueMAB™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA500469
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ERK2 (also known as MAPK1) is a member of the MAP kinase subfamily of Ser/Thr protein kinases. MAP kinases, also known as extracellular signal-regulated kinases (ERKs), act as an integration point for multiple biochemical signals, and are involved in a wide variety of cellular processes such as proliferation, differentiation, transcription regulation and development. The activation of this kinase requires its phosphorylation by upstream kinases. Upon activation, this kinase translocates to the nucleus of the stimulated cells, where it phosphorylates nuclear targets.Especificaciones
| MAPK1 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| MAPK1 | |
| ERK, ERK-2, ERK2, ERT1, MAPK2, P42MAPK, PRKM1, PRKM2, p38, p40, p41, p41mapk, p42-MAPK | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 116590, 477575, 5594 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| Immunoprecipitation, Western Blot | |
| OTI4D10 | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P28482, P63086 | |
| MAPK1 | |
| Full length human recombit protein of human MAPK1 produced in HEK293T cell. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Canine, Human, Rat | |
| Antibody | |
| IgG2a |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido