Learn More
MAPK8IP1 Monoclonal Antibody (OTI1D9), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
€ 242.00 - € 540.87
Tekniske data
Antigen MAPK8IP1
Clone OTI1D9
Concentration 1 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Quantity Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Quantity Pris Antal & tilgængelighed  
17592534
Encompass_Preferred
Dokumentvisning
Origene Technologies
TA809895S
30 μL
€ 242.00
30µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
17572534
Encompass_Preferred
Dokumentvisning
Origene Technologies
TA809895
100 μL
€ 540.87
100µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
MAPK8IP1 Monoclonal antibody specifically detects MAPK8IP1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Tekniske data
Tekniske data
MAPK8IP1
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
IgG1
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
OTI1D9
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Human
Primary
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater