Learn More
MAPK8IP1 Monoclonal Antibody (OTI8H5), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA809901
Encompass_Preferred
 Se flere versioner af dette produkt
Artikelnummer. 17552554
  • € 540.87 / 100µL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
The protein encoded by this gene is a regulator of the pancreatic beta-cell function. It is highly similar to JIP-1, a mouse protein known to be a regulator of c-Jun amino-terminal kinase (Mapk8). This protein has been shown to prevent MAPK8 mediated activation of transcription factors, and decrease IL-1 beta and MAP kinase kinase 1 (MEKK1) induced apoptosis in pancreatic beta cells. This protein also functions as a DNA-binding transactivator of the glucose transporter GLUT2. RE1-silencing transcription factor (REST) is reported to repress the expression of this gene in insulin-secreting beta cells. This gene is found to be mutated in a type 2 diabetes family, and thus is thought to be a susceptibility gene for type 2 diabetes.
Tekniske data
Tekniske data
MAPK8IP1
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q9UQF2
MAPK8IP1
Full length human recombit protein of human MAPK8IP1 produced in HEK293T cell.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Western Blot
OTI8H5
Unconjugated
MAPK8IP1
IB1, JIP-1, JIP1, PRKM8IP
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
9479
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.