Learn More
MARCH5 Antibody, R&D Systems™
Artikelnummer. 18605216 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
25 μL
100 μL
Packungsgröße:
100µL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
18605216 25 μL 25µL
18274782 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18605216 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP25677925ul
 Restricted Item
Estimated Shipment: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
MARCH5 Polyclonal specifically detects MARCH5 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen MARCH5
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 μg/mL
Formulation PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gene Alias E3 ubiquitin-protein ligase MARCH5, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, FLJ20445, MARCH-VRNF153, membrane-associated ring finger (C3HC4) 5, Membrane-associated RING finger protein 5, Membrane-associated RING-CH protein V, Mitochondrial ubiquitin ligase, RING finger protein 153MITOL
Gene Symbols 43164
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:PDQALQQMLDRSCWVCFATDEDDRTAEWVRPCRCRGSTKWVHQACLQRWVDEKQRGNSTARVACPQCNAEYLIVFPKLGPVVYVLDLA
Purification Method Affinity Purified
Quantity 25 μL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Zinc Finger
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 54708
Test Specificity Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Product Line Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.