Learn More
Thermo Scientific™ Margatoxin, 99+%
Product Code. 15413759
Click to view available options
Quantity:
0.1 mg
5 x 10 μg
5 x 5 μg
Unit Size:
0.1mg
Each
Product Code. 15413759
Brand: Thermo Scientific™ J61103.!W
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Description White
Quantity 5 x 10 μg
Assay 99+%
CAS 145808-47-5
Molecular Formula C178H286N52O50S7
Formula Weight 4178.95
Synonym rMargatoxin; MgTx
Product Type Margatoxin
Content And Storage Ambient temperatures
For Use With (Application) Peptide that blocks voltage-dependent Kv1.3 potassium channels
Form Powder
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.