Learn More
Marimastat, MedChemExpress
Product Code. 16441247
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
1mg
50mg
5mg
Product Code. 16441247
Brand: Medchem Express HY12169
MedChemExpress Marimastat (BB2516) is a broad spectrum and orally bioavailable inhibitor of MMPs, with potent activity against MMP-9 (IC50=3 nM), MMP-1 (IC50=5 nM), MMP-2 (IC50=6 nM), MMP-14 (IC50=9 nM) and MMP-7 (IC50=13 nM), used in the treatment of cancer.
Marimastat (BB2516) is an angiogenesis and metastasis inhibitor, which limits the growth and production of blood vessels. As an antimetatstatic agent it prevents malignant cells from breaching the basement membranes.
Tekniske data
Chemical Name or Material Marimastat
Physical Form Solid
CAS 154039-60-8
Color Off-White
Quantity 50 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C15H29N3O5
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Synonym BB2516 TA2516
Solubility Information DMSO : 100 mg/mL (301.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NO)[C@@H](O)[C@@H](CC(C)C)C(N[C@H](C(NC)=O)C(C)(C)C)=O
Molecular Weight (g/mol) 331.41
Formula Weight 331.41
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.