Learn More
MARK3 Monoclonal Antibody (OTI3E11), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA805881S
This item is not returnable.
View return policy
Description
MARK3 Monoclonal antibody specifically detects MARK3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Specifications
| MARK3 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P27448 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 4140 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| OTI3E11 | |
| Unconjugated | |
| MARK3 | |
| 1600015G02Rik; A430080F22Rik; cdc25C-associated protein kinase 1; cTAK1; C-TAK1; ELKL motif kinase 2; Emk2; EMK-2; EMK2/MARK3 serine-threonine protein kinase; ETK1; ETK-1; KP78; MAP/microtubule affinity regulating kinase 3; MAP/microtubule affinity-regulating kinase 3; MARK3; microtubule affinity regulating kinase 3; Mpk10; MPK-10; PAR1A; Par-1a; Protein kinase STK10; ser/Thr protein kinase PAR-1; Serine/threonine-protein kinase p78 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 473-729 of human MARK3 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido