Learn More
MARVELD2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-35481-20ul
 View more versions of this product
Product Code. 30229561
  • € 190.00 / 20µL
Description
MARVELD2 Polyclonal antibody specifically detects MARVELD2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
MARVELD2
Polyclonal
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
MARVEL domain containing 2, MRVLDC2, TRICautosomal recessive 49
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 200-300 of human MARVELD2 (NP_001033692.2).,, Sequence:, ELLLGAGVFACVTAYIHKDSEWYNLFGYSQPYGMGGVGGLGSMYGGYYYTGPKTPFVLVVAGLAWITTIIILVLGMSMYYRTILLDSNWWPLTEFGINVAL
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
ELISA, Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
153562
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato