Learn More
Mast Cell Protease-1/Mcpt1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-98243-50ul
 View more versions of this product
Product Code. 18603852
  • € 227.00 / 50µL
Description
Mast Cell Protease-1/Mcpt1 Polyclonal antibody specifically detects Mast Cell Protease-1/Mcpt1 in Mouse samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Mast Cell Protease-1/Mcpt1
Polyclonal
ELISA 1:1000-1:2000
AV080368, Mcp-1
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Mouse Mast Cell Protease-1/Mcpt1 (Accession#: NP_032596.1; Met 1-Lys 246)
50 μg
Primary
Mouse
Purified
ELISA
Unconjugated
0.2 um filtered solution in PBS
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
17224
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Promotions
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato