Learn More
Masterflex™ L/S™ BioPharm™ Platinum-Cured Silicone High-Performance Precision Pump Tubing,
Product Code. 11781009
Click to view available options
Tubing Size:
15
24
35
36
Unit Size:
Each
Product Code. 11781009
Brand: Masterflex™ 9642036
Only null left
Add to basket
Add to basket
Ensure optimal performance from your Masterflex™ pump with this high performance silicone pump tubing. Masterflex™ L/S™; BioPharm™ Platinum-Cured Silicone High Performance Precision Pump Tubing is ideal for pharmaceutical, cosmetic, research and auto-analysis applications.
Platinum-cured silicon pump tubing is the best choice for applications involving pressure, suction lift, viscous fluids or long tubing life.
  • Complies with USP Class VI, EP, FDA, 3A, REACH,  RoHS,  ADCF
  • Low absorption; excellent biocompatibility
  • Very low extractable; weather, ozone, corona, radiation resistant
  • Formulation: Tygon™ 3350 silicone, platinum cured
  • Ultra-smooth; minimizes bacterial growth
  • Good for mild to medium concentration bases, salt and alcohols
  • Transparent, odorless, tasteless and nontoxic
Specifications
Autoclavable Autoclavable
Diameter (Metric) Inner 9.7 mm
Material BioPharm (Platinum-cured Silicone)
Overall Length (Metric) 760 cm
For Use With (Application) Pharmaceutical, cosmetic, research, and auto-analysis applications
Min. Operating Temperature (Metric) -59°C
Tubing Size 36
Flow Rate 4.8 to 2900mL/min.
Hose Barb 3/8 in.
Height (Metric) 8.2 m
Color Transparent
Maximum Pressure 40 psi
Vacuum Level 610 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 232°C
Product Type Pump Tubing
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato