Learn More
MBD3 Antibody (PCRP-MBD3-1C4), DyLight 405, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-08535V
Product Code. 18516384
  • € 608.00 / 100µL
Description
MBD3 Monoclonal antibody specifically detects MBD3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
MBD3
Monoclonal
DyLight 405
methyl-CpG binding domain protein 3, methyl-CpG-binding domain protein 3, Methyl-CpG-binding protein MBD3
Recombinant full-length human MBD3 protein (Uniprot: O95983)
100 μg
Chromatin Research
53615
Store at 4°C in the dark.
IgG2b
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Protein Array
PCRP-MBD3-1C4
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.