Learn More
MBP Antibody (CL2827), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-46631-25ul
 View more versions of this product
Product Code. 18606775
  • € 369.00 / 25µL
Description
MBP Monoclonal antibody specifically detects MBP in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
MBP
Monoclonal
Unconjugated
PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
MGC99675, Myelin A1 protein, myelin basic protein, Myelin membrane encephalitogenic protein
Recombinant Protein Epitope Signature Tag (PrEST) antigen sequence DENPVVHFFKNIVTPRTPPPSQGKGRGLSLSRFSWGAEGQRPGFGYGGRASDYKSAHKGFKGVDAQGTLSKIFKLGGRDSRSGSPM
25 μL
Hypoxia Signaling, Immune System Diseases, Immunology, Neuroscience, Neurotransmission, Oligodendrocyte Cell Markers, Stem Cell Markers
4155
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG1
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
CL2827
Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry 1:5000 - 1:10000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 2-10 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:5000 - 1:10000
P02686
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado