Läs mer
Invitrogen™ MBTD1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA582778
Produktkod. 16379734
  • € 566.00 / 100µL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
Immunogen sequence: TCWGDISENV RVEVPNTDCS LPTKVFWIAG IVKLAGYNAL LRYEGFENDS GLDFWCNICG SDIHPVGWCA ASGKPL Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse - 96%, Rat - 96%.
Putative Polycomb group (PcG) protein. PcG proteins maintain the transcriptionally repressive state of genes, probably via a modification of chromatin, rendering it heritably changed in its expressibility. Specifically binds to monomethylated and dimethylated 'Lys-20' on histone H4. [UniProt].
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
MBTD1
Polyclonal
Unconjugated
Mbtd1
AA408199; AI194990; hemp; im:7159307; mbt domain containing 1; MBT domain-containing protein 1; MBT domain-containing protein 1; LOW QUALITY PROTEIN: MBT domain-containing protein 1; MBTD1; SA49P01
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
54799
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q05BQ5
Mbtd1
Recombinant protein corresponding to Human MBTD1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-93227).
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.