missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
MCM10 Polyclonal antibody specifically detects MCM10 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifica
Specifica
| Antigen | MCM10 |
| Classification | Polyclonal |
| Dilution | Western Blot |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residues 600 and 650 of human Minichromosome Maintenance 10 using the numbering given in entry NP_060988.3 (GeneID 55388). |
| Purification Method | Immunogen affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Gene ID (Entrez) | 55388 |
| Content And Storage | Store at 4C in the dark. |
| Isotype | IgG |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?