Learn More
MCM3 Antibody (MCM3/6706), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
€ 232.00 - € 462.00
Specifications
Antigen MCM3
Clone MCM3/6706
Concentration 0.2 mg/mL
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18681735
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-23938-100ug
100 μg
€ 462.00
100µg
View alternative products
Save Up to 
»
18624104
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-23938-20ug
20 μg
€ 232.00
20µg
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
MCM3 Monoclonal antibody specifically detects MCM3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Specifications
MCM3
0.2 mg/mL
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Core ESC Like Genes, DNA Repair, Stem Cell Markers
10 mM PBS with 0.05% BSA
4172
IgG1 κ
Protein A or G purified
MCM3/6706
Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Human
cervical cancer proto-oncogene 5, DNA polymerase alpha holoenzyme-associated protein P1, DNA replication factor MCM3, DNA replication licensing factor MCM3, EC 3.6.4.12, HCC5, hRlf beta subunit, MCM3 minichromosome maintenance deficient 3, MCM3 minichromosome maintenance deficient 3 (S. cerevisiae), MGC1157, minichromosome maintenance complex component 3, minichromosome maintenance deficient (S. cerevisiae) 3, minichromosome maintenance deficient 3, P1.h, p102, P1-MCM3, replication licensing factor, beta subunit, RLF subunit beta, RLFB
Recombinant fragment (aa 650-750) of human MCM3 protein (exact sequence is proprietary)
Primary
Store at 4°C.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt