Learn More
MCM3AP Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP1-83393-25ul
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18418600
  • € 292.00 / 25µL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
MCM3AP Polyclonal antibody specifically detects MCM3AP in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
MCM3AP
Polyclonal
Western Blot 0.04-0.4 ug/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL
80 kDa MCM3-associated protein, FLJ44336, GANPFLJ45306, human mRNA for MCM3 import factor10Protein GANP, KIAA0572MAP80germinal center-associated nuclear protein, Map80, MCM3 import protein, MCM3 minichromosome maintenance deficient 3 (S. cerevisiae) associated protein, MCM3 minichromosome maintenance deficient 3 associated protein, minichromosome maintenance complex component 3 associated protein, minichromosome maintenance deficient (S. cerevisiae) 3-associated protein, minichromosome maintenance deficient 3-associated protein
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: HEPAEDSDPLSRGDHPPDKRPVRLNRPRGGTLFGRTIQDVFKSNKEVGRLGNKEAKKETGFVESAESDHMAIPGGNQSVLAPSRIPGVNKEEETESREKKEDSLRGTPARQSNRSESTDSLGGLSPSEVTAIQCKNIPDYL
25 μL
Primary
Human
Purified
Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
8888
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado