missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MCM7 Antibody (MCM7/2756R), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-08404AF750
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
MCM7 Monoclonal antibody specifically detects MCM7 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| MCM7 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 750 | |
| CDC47 homolog, CDC47P85MCM, DNA replication licensing factor MCM7, EC 3.6.4.12, homolog of S. cerevisiae Cdc47, MCM2PNAS146, MCM7 minichromosome maintenance deficient 7 (S. cerevisiae), minichromosome maintenance complex component 7, minichromosome maintenance deficient (S. cerevisiae) 7, minichromosome maintenance deficient 7, P1.1-MCM3, P1CDC47 | |
| Recombinant fragment of human MCM7 (aa195-319) (Uniprot: P33993) | |
| 100 μg | |
| Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Core ESC Like Genes, DNA Repair, Stem Cell Markers | |
| 4176 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| MCM7/2756R | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu