missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MDM4 Monoclonal Antibody (OTI2C9), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17544612
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100µL
30µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
17544612 30 μL 30µL
17524612 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17544612 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA505734S

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MDM4 Monoclonal antibody specifically detects MDM4 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot

Especificaciones

Antigen MDM4
Applications Immunocytochemistry, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI2C9
Concentration 1 mg/mL
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gene MDM4
Gene Accession No. O15151
Gene Alias 4933417N07Rik; AA414968; AL023055; AU018793; AU021806; C85810; DKFZp781B1423; double minute 4 homolog; double minute 4 protein; double minute 4, human homolog of; p53-binding protein; HDMX; human homolog of; Mdm2-like p53-binding protein; MDM4; Mdm4 p53 binding protein homolog; MDM4 protein variant G; MDM4 protein variant Y; MDM4, p53 regulator; MDM4-related protein 1; Mdmx; MGC132766; MRP1; p53-binding protein Mdm4; Protein Mdm4; protein Mdmx; RP11-430C7.1; transformed mouse 3T3 cell double minute 4
Host Species Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human MDM4 produced in HEK293T cell.
Purification Method Affinity chromatography
Quantity 30 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 4194
Target Species Human
Content And Storage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Form Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.