missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MDR1/ABCB1 Antibody (MDR1/8962R), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-24221AF405
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
MDR1/ABCB1 Monoclonal antibody specifically detects MDR1/ABCB1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| MDR1/ABCB1 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 405 | |
| ABC20, ATP-binding cassette sub-family B member 1, ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 1, CD243, CD243 antigen, CLCS, colchicin sensitivity, doxorubicin resistance, EC 3.6.3, EC 3.6.3.44, GP170, IBD13, MDR1MGC163296, multidrug resistance protein 1, P-glycoprotein 1, P-gp, PGY1P-GP | |
| Recombinant fragment (around aa500-700) of human MDR1/ABCB1 protein (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Membrane Trafficking and Chaperones | |
| 5243 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| MDR1/8962R | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido