missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MDS028 Antibody (OTI3C4), DyLight 488, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-72614G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
MDS028 Monoclonal specifically detects MDS028 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spécification
| MDS028 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 488 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| ITFG2 | |
| Full length recombinant protein of human MDS028 (NP_060933) produced in HEK293T cells. | |
| 0.1 mL | |
| 55846.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| OTI3C4 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| integrin alpha FG-GAP repeat containing 2, integrin-alpha FG-GAP repeat-containing protein 2, MDS028 | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu